Learn More
Bochem™ Socle de support en acier
Fabriqués conformément à la norme DIN 12892. La base de support en acier Bochem™ est dotée d’un filetage M10.
Brand: Bochem™ 5030
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Acier
- Fabriqués conformément à la norme DIN 12892
- Filetage M10
- Un pied réglable
- Vernis
Specifications
Acier | |
180 mm | |
Filetage M10 | |
M10 | |
1 de chaque |
6 mm | |
100 mm | |
Socle de support | |
Vert | |
0,8 kg |