Learn More
Soln. Tampon STE, Thermo Scientific™
29.35€ - 47.82€
Spécification
Nom chimique ou matériau | STE buffer soln. |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe tampon Ste est un tampon de réapprovisionnement et de stockage de l’ADN utilisé dans les kits plasmidiques pour la purification des plasmides et dans certains protocoles supplémentaires plasmides. Utilisé pour l’extraction d’ADN, l’électrophorèse d’ADN et de nombreux autres protocoles en laboratoires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contient du NaCl à 100 mm, du Tris-HCl à 10 mm, de l’EDTA à 1 mm, pH 8,0.
Spécification
STE buffer soln. | |
Liquide | |
Soluble in water. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Soln. Tampon STE, Thermo Scientific™