Learn More
Soln. Tampon STE, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K3
Code produit. 15453059
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le tampon Ste est un tampon de réapprovisionnement et de stockage de l’ADN utilisé dans les kits plasmidiques pour la purification des plasmides et dans certains protocoles supplémentaires plasmides. Utilisé pour l’extraction d’ADN, l’électrophorèse d’ADN et de nombreux autres protocoles en laboratoires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contient du NaCl à 100 mm, du Tris-HCl à 10 mm, de l’EDTA à 1 mm, pH 8,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
STE buffer soln.
Liquide
2 L
Soluble in water.