Learn More
Amidon, pour analyse, soluble, Thermo Scientific Chemicals
61.91€ - 605.01€
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00082026
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10572581
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177132500
250 g Flacon en plastique
61.91€
250g
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10337980
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177130010
1 kg Flacon en plastique
175.88€
1kg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10424605
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177130050
5 kg Récipient en plastique
605.01€
5kg
Expédition estimée: 15-01-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9005-84-9
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
439341
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
C12H22O11
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CHEBI:18167
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Starch
Soluble, For analysis
9005-84-9
256.0°C to 258.0°C
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
439341
Analytique
Authentique
passes
Blanc
5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Poudre amorphe
C12H22O11
15, 8926
Solubility in water: 50g/L (90°C).
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:18167
positive
10% max.