Learn More
Amidon, pour analyse, soluble, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10424605
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00082026
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch
Couleur Blanc
Note relative au nom Soluble, For analysis
pH 5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre amorphe
Point de fusion 256.0°C to 258.0°C
Merck Index 15, 8926
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (90°C).
Quantité 5 kg
Qualité Analytique
Identification positive
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Sensibilité passes