Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toute coloration, 95 %
Colorant cationique de carbocyanine utilisé dans l’électrophorèse pour colorer les protéines et les acides nucléiques
59.70€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7423-31-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C30H27BrN2S2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474959
|
Thermo Scientific Chemicals
J62630.06 |
5 g |
234.00€
5g |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15464959
|
Thermo Scientific Chemicals
J62630.03 |
1g |
59.70€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Stains-all is an ideal dye for the visualization and identification of proteins on polyacrylamide gels because it differentiates between highly acidic proteins which stain blue and less acidic proteins which stain pink. When employed on polyacrylamide gels, the intensity of Stains-all can be increased by the addition of silver nitrate. It is a useful nucleic acid and protein stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7423-31-6 | |
C30H27BrN2S2 |
Spécification
De 2° à 8°C | |
Colorant cationique de carbocyanine utilisé dans l’électrophorèse pour colorer les protéines et les acides nucléiques | |
0,95 | |
C30H27BrN2S2 | |
Sensible à la lumière | |
3865213 | |
[Br-].CCN1\C(SC2=CC=C3C=CC=CC3=C12)=C\C(C)=CC1=[N+](CC)C2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21 | |
559.58 |
Poudre | |
Gris foncé ou vert | |
7423-31-6 | |
559,58g/mol | |
Coloration hématologique | |
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M | |
1-ethyl-2-{3-[(2Z)-1-ethyl-1H,2H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-1-ium bromide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-047-7
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only