Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toute coloration, 95 %
Code produit. 15474959
Click to view available options
Quantité:
1g
5 g
Colorant cationique de carbocyanine utilisé dans l’électrophorèse pour colorer les protéines et les acides nucléiques
Stains-all is an ideal dye for the visualization and identification of proteins on polyacrylamide gels because it differentiates between highly acidic proteins which stain blue and less acidic proteins which stain pink. When employed on polyacrylamide gels, the intensity of Stains-all can be increased by the addition of silver nitrate. It is a useful nucleic acid and protein stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7423-31-6
Formule moléculaire C30H27BrN2S2
Spécification
Quantité 5 g
Conditions de stockage De 2° à 8°C
Format Poudre
À utiliser avec (application) Colorant cationique de carbocyanine utilisé dans l’électrophorèse pour colorer les protéines et les acides nucléiques
Couleur Gris foncé ou vert
Doser 0,95
Poids de la formule 559,58g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Coloration hématologique
Beilstein 3865213
Clé InChI MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCN1\C(SC2=CC=C3C=CC=CC3=C12)=C\C(C)=CC1=[N+](CC)C2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
Nom IUPAC 1-ethyl-2-{3-[(2Z)-1-ethyl-1H,2H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-1-ium bromide
Poids moléculaire (g/mol) 559.58