Learn More
Blanco™ Chariot à plateforme en acier inox
Permet de transporter des éléments lourds et empilés. Le chariot à plateforme en acier inox Blanco™ est doté d’un plateau lisse et plat pouvant supporter jusqu’à 400 kg. La surface microplaquée simplifie l’entretien. Grâce aux tampons de protection, aux roulettes pivotantes avec freins et à la poignée solide, la manœuvre est sûre et facile.
1461.58€ - 2294.90€
Spécification
Type de produit | Chariot |
---|---|
Finition | Micropoli |
Capacité | Éléments empilés |
Comprend | Plateforme, poignée |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité de charge (métrique) | Type de roue | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité de charge (métrique) | Type de roue | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11932778
|
Blanco™
572327 |
1045 x 780 x 840 mm | 250 kg | Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins | Surface plate et lisse. | N/A | N/A | N/A | |||||
11912778
|
Blanco™
572329 |
605 x 780 x 840 mm | 100 kg | Polyamide synthétique, pivotantes et pivotantes / freins | Surface plate et lisse. | N/A | N/A | N/A | |||||
11962778
|
Blanco™
572336 |
1098 x 698 x 941 mm | 400 kg | Acier galvanisé, fixes et pivotantes / freins | Bord entièrement profilé | N/A | N/A | N/A | |||||
11922778
|
Blanco™
572337 |
880 x 580 x 900 mm | 120 kg | Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins | Bord entièrement profilé |
1490.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Dans la cuisine professionnelle, l’industrie de la restauration ou l’environnement de laboratoire, les chariots à plateforme sont utilisés pour transporter des éléments lourds et empilés. Ces chariots rectangulaires à cadre rigide disposent d’une plateforme unique, de roulettes stables, de tampons de protection sur les renforts d’angles et d’une poignée de manœuvre.
- En acier inox 18/8 qui ne rouille pas
- Les plateaux à plateforme sont dotés d’un bord profilé ou d’une surface lisse et plate
- Surface supérieure : micro-plaquée pour un entretien facile ; Surface inférieure : revêtement insonorisé
- Quatre roulettes : fixes ou pivotantes (direction), deux avec freins
- Roulettes en acier galvanisé ou en synthétique résistantes à la corrosion (conformes à la norme DIN 18867-8)
Spécification
Chariot | |
Éléments empilés | |
Acier inoxydable | |
1 |
Micropoli | |
Plateforme, poignée | |
4 |