Learn More
Blanco™ Chariot à plateforme en acier inox
Permet de transporter des éléments lourds et empilés. Le chariot à plateforme en acier inox Blanco™ est doté d’un plateau lisse et plat pouvant supporter jusqu’à 400 kg. La surface microplaquée simplifie l’entretien. Grâce aux tampons de protection, aux roulettes pivotantes avec freins et à la poignée solide, la manœuvre est sûre et facile.
Marque:  Blanco™ 572336
Code produit. 11962778
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dans la cuisine professionnelle, l’industrie de la restauration ou l’environnement de laboratoire, les chariots à plateforme sont utilisés pour transporter des éléments lourds et empilés. Ces chariots rectangulaires à cadre rigide disposent d’une plateforme unique, de roulettes stables, de tampons de protection sur les renforts d’angles et d’une poignée de manœuvre.
  • En acier inox 18/8 qui ne rouille pas
  • Les plateaux à plateforme sont dotés d’un bord profilé ou d’une surface lisse et plate
  • Surface supérieure : micro-plaquée pour un entretien facile ; Surface inférieure : revêtement insonorisé
  • Quatre roulettes : fixes ou pivotantes (direction), deux avec freins
  • Roulettes en acier galvanisé ou en synthétique résistantes à la corrosion (conformes à la norme DIN 18867-8)
Spécification
Spécification
102 cm
Chariot
1098 x 698 x 941 mm
252 mm
Plateforme, poignée
Acier inoxydable
1
Acier galvanisé, fixes et pivotantes / freins
62 cm
Bord entièrement profilé
Micropoli
Éléments empilés
400 kg
4
24 kg