Learn More
Bochem™ Support de tubes à essai en acier inox
Transportez vos tubes à essai en toute sécurité grâce au support de tubes à essai en acier inox Bochem™.
29.75€ - 83.10€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Forme | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10604612
|
Bochem™
8290 |
En forme de Z | 85 mm |
29.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10316051
|
Bochem™
8210 |
Rectangle | 90 mm |
35.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10489002
|
Bochem™
8231 |
Rond | 165 mm |
83.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Rectangulaires
- Hauteur : 90 mm
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Acier inoxydable (18/10) |