Learn More
Bochem™ Support de tubes à essai en acier inox
Transportez vos tubes à essai en toute sécurité grâce au support de tubes à essai en acier inox Bochem™.
Marque:  Bochem™ 8231
Code produit. 10489002
  • 86.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rectangulaires
  • Hauteur : 90mm
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Acier inoxydable (18/10)
Rond
165 mm
Tubes (20 mm)
12
116 mm
20 mm