Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 450 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
716.56€ - 920.08€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 450mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11944712
|
RETSCH
60.169.001700 |
1,7mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914712
|
RETSCH
60.169.001180 |
1,18mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924742
|
RETSCH
60.169.106000 |
106mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914742
|
RETSCH
60.169.100000 |
100 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954722
|
RETSCH
60.169.011200 |
11,2mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924712
|
RETSCH
60.169.001400 |
1,4mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964722
|
RETSCH
60.169.012500 |
12,5mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934742
|
RETSCH
60.169.125000 |
125 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984722
|
RETSCH
60.169.016000 |
16mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994722
|
RETSCH
60.169.019000 |
19 mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974722
|
RETSCH
60.169.013200 |
13,2mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974712
|
RETSCH
60.169.002800 |
2,8mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904712
|
RETSCH
60.169.001000 |
1 mm |
818.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954712
|
RETSCH
60.169.002360 |
2,36mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904732
|
RETSCH
60.169.022400 |
22,4mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914732
|
RETSCH
60.169.025000 |
25 mm |
898.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924732
|
RETSCH
60.169.026500 |
26,5mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934712
|
RETSCH
60.169.002000 |
2mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964712
|
RETSCH
60.169.003350 |
3,35mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934732
|
RETSCH
60.169.031500 |
31,5mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954732
|
RETSCH
60.169.037500 |
37,5mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984712
|
RETSCH
60.169.004750 |
4,75mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944732
|
RETSCH
60.169.045000 |
45 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994712
|
RETSCH
60.169.004000 |
4mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904722
|
RETSCH
60.169.005600 |
5,6mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974732
|
RETSCH
60.169.053000 |
53 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914722
|
RETSCH
60.169.006300 |
6,3mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964732
|
RETSCH
60.169.050000 |
50 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924722
|
RETSCH
60.169.006700 |
6,7mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984732
|
RETSCH
60.169.063000 |
63mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994732
|
RETSCH
60.169.075000 |
75 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944722
|
RETSCH
60.169.008000 |
8mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934722
|
RETSCH
60.169.009500 |
9,5mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904742
|
RETSCH
60.169.090000 |
90 mm |
920.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
450mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
100 mm |