Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 450 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.169.016000
682.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1/boîte | |
450mm | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
100mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
16mm | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |