Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia., avec certificat d’inspection
189.74€ - 192.92€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10288971
|
RETSCH
60.231.000160 |
160 μm |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10513922
|
RETSCH
60.231.001000 |
1 mm |
192.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10680272
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176551
|
RETSCH
60.231.000315 |
315 μm |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10769512
|
RETSCH
60.231.000500 |
500 μm |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10380572
|
RETSCH
60.231.000630 |
630 μm |
192.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10320672
|
RETSCH
60.231.000090 |
90 μm |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
200mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ISO 3310/1 et ASTM E 11 |
Acier inoxydable | |
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
50 mm |