Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia., avec certificat d’inspection
Marque:  RETSCH 60.231.000090
Code produit. 10320672
  • 189.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1/boîte
200mm
Acier inoxydable
Tamis
50 mm
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
90 μm
ISO 3310/1 et ASTM E 11