Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Double extrémité avec deux tailles de bol.
77.45€ - 168.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Modèle | Axe solide et arrondi |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15550122
|
Bel-Art™
H36729-0018 |
Petite cuillère de 0,8 ml ; grande cuillère de 2,8 ml | 18 cm | Acier inoxydable poli 304 |
77.45€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15570122
|
Bel-Art™
H36729-0025 |
Petite cuillère de 1,8 ml ; grande cuillère de 5,0 ml | 25 cm | Acier inoxydable poli 304 |
99.10€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11726545
|
Bel-Art™
F36730-0030 |
Petite cuillère de 2,0 ml ; grande cuillère de 8,0 ml | 30 cm | Extrémités revêtues de Teflon FEP Fluo-Kem |
168.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11706545
|
Bel-Art™
F36730-0015 |
0,5 ml, 2 ml | 15 cm | Revêtement FEP en téflon Fluo-Kem |
132.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11716545
|
Bel-Art™
F36730-0021 |
1,6 ml, 3 ml | 21 cm | Revêtement FEP en téflon Fluo-Kem | N/A | ||||
Description
Double extrémité avec deux tailles de bol.
- En acier inox 304
- Cuillères d’échantillonnage dotées d’un solide manche arrondi
- Disponible en acier inox poli simple ou recouvert de PTFE-FEP Fluo-Kem™
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Axe solide et arrondi |