Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Double extrémité avec deux tailles de bol.
Marque: Bel-Art™ F36730-0021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Double extrémité avec deux tailles de bol.
- En acier inox 304
- Cuillères d’échantillonnage dotées d’un solide manche arrondi
- Disponible en acier inox poli simple ou recouvert de PTFE-FEP Fluo-Kem™
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
1,6 ml, 3 ml | |
Marron | |
21 cm |
Acier inoxydable | |
Axe solide et arrondi | |
Revêtement FEP en téflon Fluo-Kem |