Learn More
RETSCH Tamis de test sept analyses en acier inox, 200 mm de diamètre
229.00€ - 240.00€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310 et ASTM E 11 |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
À utiliser avec (application) | Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10025111
|
RETSCH
60.322.000125 |
125 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106751
|
RETSCH
60.322.000180 |
180 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640302
|
RETSCH
60.322.001000 |
1 mm |
240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10269121
|
RETSCH
60.322.000355 |
355 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10477581
|
RETSCH
60.322.000250 |
250 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10729902
|
RETSCH
60.322.000500 |
500 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10370432
|
RETSCH
60.322.000630 |
630 μm |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10428931
|
RETSCH
60.322.000710 |
710 μm |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10515082
|
RETSCH
60.322.000090 |
90 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574692
|
RETSCH
60.322.000063 |
63 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1 unité | |
ISO 3310 et ASTM E 11 | |
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
25 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |