Learn More
RETSCH Tamis de test sept analyses en acier inox, 200 mm de diamètre
Marque:  RETSCH 60.322.000063
Code produit. 10574692
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
25 mm
200mm
Acier inoxydable
63 μm
ISO 3310 et ASTM E 11
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie