Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x hauteur 50 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure douce, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
164.30€ - 284.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11734389
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-041 |
315 μm |
164.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-070 |
4mm |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704369
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-022 |
63 μm |
179.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-064 |
2,36mm |
177.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-065 |
2,5mm |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-066 |
2,8mm |
193.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-067 |
3,15mm |
210.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-068 |
3,35mm |
207.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-071 |
4,5mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-072 |
4,75mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-073 |
5mm |
213.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-074 |
5,6mm |
203.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-075 |
6,3mm |
213.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-077 |
7,1mm |
204.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-078 |
8mm |
215.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-079 |
9 mm |
213.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-081 |
10mm |
213.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754389
|
Linker Industrietechnik™
552050222017 |
40 μm |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774409
|
Linker Industrietechnik™
552050222027 |
100 μm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10658111
|
Linker Industrietechnik™
552050222035 |
200 μm |
180.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
1Each | |
Acier inoxydable | |
200mm |
Tamis | |
50 mm | |
Acier inoxydable |