Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x  hauteur 50 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure douce, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.222-074
Code produit. 11736737
  • 203.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inox
200mm
5,6mm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1. Gamme principale selon ISO 565 (ouvertures de mailles)
50mm