Learn More
Sampling Systems™ Pelle de mesure en acier inoxydable
Idéal pour la mesure de volumes fixes de poudre. La pelle de mesure en acier inoxydable Sampling Systems™ est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale.
sur devis - 109.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère de mesure |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15829301
|
Sampling Systems™
1900A-01 |
1 mL | Cuillère de 9 mm de diamètre et de 14 mm de profondeur | 186 mm |
52.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839301
|
Sampling Systems™
1900A-05 |
5 mL | Cuillère de 22 mm de diamètre et de 13 mm de profondeur | 193 mm |
85.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849301
|
Sampling Systems™
1900A-10 |
10 mL | Cuillère de 22 mm de diamètre et de 26 mm de profondeur | 193 mm |
85.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859301
|
Sampling Systems™
1900A-25 |
25 ml | Cuillère de 35 mm de diamètre et de 26 mm de profondeur | 199 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15869301
|
Sampling Systems™
1900A-50 |
50 ml | Cuillère de 35 mm de diamètre et de 52 mm de profondeur | 199 mm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Mesure précisément les poudres
Spécification
Cuillère de mesure | |
Acier inoxydable (316L) |