Learn More
Sampling Systems™ Pelle de mesure en acier inoxydable
Idéal pour la mesure de volumes fixes de poudre. La pelle de mesure en acier inoxydable Sampling Systems™ est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale.
Marque:  Sampling Systems™ 1900A-10
Code produit. 15849301
  • 85.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Mesure précisément les poudres
Spécification
Spécification
Cuillère de mesure
Cuillère de 22 mm de diamètre et de 26 mm de profondeur
193 mm
Acier inoxydable (316L)
10 mL