Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
248.04€ - 492.90€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15162625
|
Grant Instruments™
LST26 |
Réservoirs ST18, ST26 |
375.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15152625
|
Grant Instruments™
LST12 |
Réservoir ST12 |
248.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15172625
|
Grant Instruments™
LST38 |
Réservoir ST38 |
492.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
- En acier inox
- À pignon avec poignée en plastique
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
- Pour une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°°C.
Spécification
Acier inoxydable |