Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
Marque: Grant Instruments™ LST26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
- En acier inox
- À pignon avec poignée en plastique
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
- Pour une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°°C.
Spécification
Longueur :375 | |
Réservoirs ST18, ST26 | |
90°C | |
Acier inoxydable |