Learn More
Tenak™ Portoir classique en acier inoxydable
Stockez des boîtes cryogéniques de taille standard dans des congélateurs à azote liquide à l’aide du rack classique en acier inox Tenak™. Le rack classique de faible poids est livré avec une tige de verrouillage qui maintient les boîtes en place.
83.35€ - 105.00€
Spécification
Type de produit | Rack, classique |
---|---|
Comprend | Barre de verrouillage |
Séparateurs cellulaires | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Sécuriser les cryoboîtes |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15210514
|
Tenak™
TE21478 |
13 | For Box Height: 50 mm |
89.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11507254
|
Tenak™
TE21456 |
12 | For Box Height: 50 mm |
105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11527244
|
Tenak™
TE21441 |
9 | For Box Height: 50 mm |
83.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290504
|
Tenak™
TE21474 |
6 | For Box Height: 100 mm |
88.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587244
|
Tenak™
TE21454 |
11 | For Box Height: 50 mm |
85.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577254
|
Tenak™
TE21466 |
8 | For Box Height: 75 mm |
89.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220464
|
Tenak™
TE21452 |
10 | For Box Height: 50 mm |
84.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatible avec les boîtes standard avec séparateurs cellulaires 9 x 9 et 10 x 10
- Encombrement max. de 134 x 134 mm
- Rack pour boîtes de 50 mm de hauteur
Spécification
Rack, classique | |
Oui | |
Sécuriser les cryoboîtes | |
1/boîte | |
140 mm |
Barre de verrouillage | |
Acier inoxydable | |
Congélateur cryogénique | |
1/boîte | |
140 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Portoir classique en acier inoxydable