Learn More
Tenak™ Portoir classique en acier inoxydable
Stockez des boîtes cryogéniques de taille standard dans des congélateurs à azote liquide à l’aide du rack classique en acier inox Tenak™. Le rack classique de faible poids est livré avec une tige de verrouillage qui maintient les boîtes en place.
Marque:  Tenak™ TE21452
Code produit. 15220464
  • 84.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec les boîtes standard avec séparateurs cellulaires 9 x 9 et 10 x 10
  • Encombrement max. de 134 x 134 mm
  • Rack pour boîtes de 50 mm de hauteur
Spécification
Spécification
Oui
Rack, classique
Acier inoxydable
Sécuriser les cryoboîtes
1/boîte
For Box Height: 50 mm
555 mm
Barre de verrouillage
10
10
Congélateur cryogénique
1/boîte
140 mm
140 mm