Learn More
Tenak™ Portoir classique en acier inoxydable
Stockez des boîtes cryogéniques de taille standard dans des congélateurs à azote liquide à l’aide du rack classique en acier inox Tenak™. Le rack classique de faible poids est livré avec une tige de verrouillage qui maintient les boîtes en place.
Marque: Tenak™ TE21454
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec les boîtes standard avec séparateurs cellulaires 9 x 9 et 10 x 10
- Encombrement max. de 134 x 134 mm
- Rack pour boîtes de 50 mm de hauteur
Spécification
Oui | |
Rack, classique | |
Acier inoxydable | |
Sécuriser les cryoboîtes | |
1/boîte | |
For Box Height: 50 mm | |
610 mm |
Barre de verrouillage | |
11 | |
11 | |
Congélateur cryogénique | |
1/boîte | |
140 mm | |
140 mm |