Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000
142.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis de fond |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000 |
Description
En acier 1.0344 pour broyage sans contamination par les métaux lourds
Spécification
1Each | |
Tamis de fond | |
Acier inoxydable | |
Broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000