Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000
Marque: RETSCH 03.647.0210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En acier 1.0344 pour broyage sans contamination par les métaux lourdsSpécification
1 par unité | |
Tamis de fond | |
Broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000 |
1 mm | |
Acier inoxydable |