Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Squeeze-fix
À l'aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins. Les colliers de serrage Squeeze-Fix Buerkle™ sont fabriqués en POM, ne rouillent pas et peuvent être utilisés d'une seule main. Éternellement élastiques, hygiéniques et stérilisables.
2.40€ - 5.45€
Spécification
Type de produit | Collier de serrage |
---|---|
Matériau | POM |
À utiliser avec | Tuyaux |
Couleur | blanc |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10283602
|
Buerkle™
8618-0001 |
25 mm | 1 à 5 mm |
5.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10243652
|
Buerkle™
8618-0002 |
40 mm | 3 à 10 mm |
2.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10253652
|
Buerkle™
8618-0003 |
55 mm | 6 à 15 mm |
4.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À l’aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins.- Peuvent être utilisés d’une seule main
- Fabriquée en plastique polyoxyméthylène (POM)
- Ne rouillent pas
- Éternellement élastiques et hygiéniques
- Blanc
- Stérilisable
Spécification
Collier de serrage | |
POM | |
Tuyaux | |
blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Collier de serrage Squeeze-fix