Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Squeeze-fix
À l'aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins. Les colliers de serrage Squeeze-Fix Buerkle™ sont fabriqués en POM, ne rouillent pas et peuvent être utilisés d'une seule main. Éternellement élastiques, hygiéniques et stérilisables.
Marque: Buerkle™ 8618-0003
2.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À l'aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins.- Peuvent être utilisés d'une seule main
- En plastique polyoxyméthylène (POM)
- Ne rouillent pas
- Éternellement élastiques et hygiéniques
- Blanc
- Stérilisable
Spécification
Collier de serrage | |
55 mm | |
6 à 15 mm |
POM | |
Tuyaux | |
blanc |