Learn More
Cobalt spongieux, A-8B46, promue avec du nickel et du chrome, Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00239945
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346289
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044871.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356289
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044871.36
500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, is used in synthetic chemistry for hydrogenation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00239945
Spécification
MFCD00239945
Insoluble in water.
Slurry
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P223-P231+P232-P240-P241-P260-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P335+P334-P342+P311-P363-P370+P378q-P501c
H228-H261-H317-H334-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.2; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures