Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF
Permet une analyse rapide des échantillons liquides par XRF.
Marque:  Cole-Parmer™ 3571
Code produit. 12884611
  • 243.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Film pour fenêtres
Description
Description
  • Fabriqué en polyéthylène sans contaminant
  • Des colliers sont disponibles avec certains styles pour aider à maintenir le film sur la cupule pour une sécurité supplémentaire
  • Peut être exécuté avec l’arrière ouvert, l’arrière de fenêtre scellé, ou avec le film micro-poreux
  • Les cupules à double extrémité ouvertes sont ouvertes aux deux extrémités pour faciliter l’accès aux échantillons visqueux ou en poudre
Informations sur la commande
Versions d’applications spéciales, y compris le micro X-Cell de 31 mm—avec une fenêtre centrée de 6,3 mm pour les petits échantillons dangereux ou sensibles à l’air—et cellule de 43 mm pour les analyseurs de soufre Horiba™ également disponibles. Livrés en sachets de 100 cupules.
Spécification
Spécification
Conçu pour s’intégrer aux principaux fournisseurs de spectromètres XRF tels que PANalytical, Rigku, Bruker et Thermo Instruments
1,2 in
Idéal pour les échantillons inhabituels ou difficiles à manipuler, tels que les pâtes, les boues et les matériaux visqueux comme la colle, le goudron et les produits d’étanchéité RTV
Polyéthylène
Ouvert ; collier
Double extrémité ouverte
31 mm
Deux anneaux à clipser en polyéthylène, collier et corps ouvert
100 Pk.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF > 31 mm, ouvert, collier