Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF
Permet une analyse rapide des échantillons liquides par XRF.
Marque:  Cole-Parmer™ 3577
Code produit. 15330562
  • 136.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Film pour fenêtres
Description
Description
  • En PE sans contaminant
  • Les cupules fermées ont une ouverture pour une livraison rapide des échantillons liquides
  • Les cupules ouvertes sont ouvertes aux deux extrémités pour faciliter l’accès aux échantillons visqueux ou en poudre
  • Des colliers sont disponibles avec certains styles pour aider à maintenir le film sur la cupule pour une sécurité supplémentaire
Informations sur la commande
Versions d’applications spéciales, y compris le micro X-Cell de 31 mm—avec une fenêtre centrée de 6,3 mm pour les petits échantillons dangereux ou sensibles à l’air—et cellule de 43 mm pour les analyseurs de soufre Horiba™ également disponibles. Livrés en sachets de 100 cupules.
Spécification
Spécification
XRF Spectrometers
1,2 in
Analyse XRF
100 Pk.
Sample Cup
31 mm (micro)
Polyéthylène
Ouvert ; collier
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF > 31 mm (micro), ouvert, collier