Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
408.00€ - 702.00€
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11465859
|
Spectrum™
132709 |
1,88 in | 48 mm |
519.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11445859
|
Spectrum™
132697 |
0.25 in | 6,4 mm |
702.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11455859
|
Spectrum™
132700 |
0,6 in | 16 mm |
408.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11581060
|
Spectrum™
132703 |
0.8 in | 20,4 mm |
437.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11591060
|
Spectrum™
132706 |
1.14 in | 29 mm |
514.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
- Grade de membrane
- Type de membrane : RC
- Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
12 à 14 kD | |
Cellulose régénérée |