Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
Marque: Spectrum™ 132703
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
- Grade de membrane
- Type de membrane : RC
- Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra / Por 4 | |
Cellulose régénérée | |
0.8 in | |
30 m | |
39,2°F à 249,8°F | |
100/paquet |
12 à 14 kD | |
20,4 mm | |
100 pi | |
Contient de la glycérine comme humectant | |
4°C à 121°C | |
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage |