Learn More
Wheaton™ Sachet d’échantillonnage avec pochette pour documents, ordinaire
Sachet d’échantillonnage idéal pour un transport sûr des échantillons de patients.
117.00€ - 146.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de bouchon | Bouchon adhésif |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Transport d’échantillons et de documents cliniques |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16404989
|
Wheaton™
370160 |
150 x 150 mm |
117.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16414989
|
Wheaton™
370170 |
150 x 220 mm |
146.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transfert sûr des échantillons
- Pour le transport d’échantillons et de documents cliniques
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Bouchon adhésif | |
Transport d’échantillons et de documents cliniques | |
PEBD | |
1000 |
Non autoclavable | |
Oui | |
Pochette pour documents, ordinaire | |
Non stérile |