Learn More
Wheaton™ Sachet d’échantillonnage avec pochette pour documents, ordinaire
Sachet d’échantillonnage idéal pour un transport sûr des échantillons de patients.
Marque: Wheaton™ 370160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transfert sûr des échantillons
- Pour le transport d’échantillons et de documents cliniques
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Bouchon adhésif | |
Transport d’échantillons et de documents cliniques | |
PEBD | |
1000 | |
150 x 150 mm |
Non autoclavable | |
Oui | |
Pochette pour documents, ordinaire | |
Non stérile | |
100 |