Learn More
Duran™ Pipettes en verre de rechange
Without bottle and without rubber teat.
56.70€ - 59.20€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | verre |
Quantité | 10/boîte |
Type de produit | Pipette de rechange |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756898
|
Duran™
232711709 |
50 ml |
56.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766898
|
Duran™
232712405 |
100 ml |
59.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Transparents | |
verre | |
10/boîte | |
Pipette de rechange |