Learn More
Duran™ Pipettes en verre de rechange
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Transparents |
Matériau | verre |
Quantité | 10/boîte |
Type de produit | Pipette de rechange |