Learn More
Bel-Art™ Insert coaxial pour tubes d’échantillonnage RMN SP Scienceware™ Wilmad™
Détermine la susceptibilité magnétique et d’autres applications générales. L’insert coaxial Bel-Art SP Scienceware™ pour tubes à échantillons RMN est fabriqué à partir de verre Pyrex™, ce qui en fait un insert idéal pour les études à température variable.
38.48€ - 60.20€
Spécification
Matériau | Verre Pyrex™ |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 2 mm |
Comprend | Bouchon de tube extérieur et tube intérieur avec bouchon. |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15378678
|
Bel-Art™
66000-0095 |
|
50 mm | 2 mm | Modèles de tubes à échantillons RMN 506-PP à 535-PP |
60.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15368678
|
Bel-Art™
66000-0094 |
|
25 mm | 2 mm | Modèles de tubes à échantillons RMN 406-PP, 427-PP | ||||
Description
- La section supérieure de chaque insert s’ajuste parfaitement aux tubes RMN de précision à paroi mince Wilmad de 5 mm de diamètre extérieur
- La tige est maintenue droite à 0,013 mm près
- Le tube extérieur doit être commandé séparément en fonction de l’intensité du champ magnétique
Spécification
Verre Pyrex™ | |
2 mm | |
Bouchon de tube extérieur et tube intérieur avec bouchon. |