Learn More
Bel-Art™ Insert coaxial pour tubes d’échantillonnage RMN SP Scienceware™ Wilmad™
Détermine la susceptibilité magnétique et d’autres applications générales. L’insert coaxial Bel-Art SP Scienceware™ pour tubes à échantillons RMN est fabriqué à partir de verre Pyrex™, ce qui en fait un insert idéal pour les études à température variable.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0094
Code produit. 15368678
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La section supérieure de chaque insert s’ajuste parfaitement aux tubes RMN de précision à paroi mince Wilmad de 5 mm de diamètre extérieur
  • La tige est maintenue droite à 0,013 mm près
  • Le tube extérieur doit être commandé séparément en fonction de l’intensité du champ magnétique
Spécification
Spécification
Modèles de tubes à échantillons RMN 406-PP, 427-PP
Verre Pyrex™
2 mm
WGS-4BL
25 mm
  • Capacité intérieure : 30 μl
  • Capacité extérieure : 124 μL
Bouchon de tube extérieur et tube intérieur avec bouchon.