Learn More
Bel Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèle 1.0 horizontal
En copolyester Durastar™. Les armoires à dessiccation standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloquent 99 % de la lumière UV et résistent à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques.
320.03€ - 384.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Modèle d’armoire | Vertical |
Matériau | Copolyester |
Type de produit | Desiccator |
Modèle de porte | Joint et charnière à gauche |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10760583
|
Bel Art™
F42071-0006 |
Transparent avec bouchons bleus | N/A | N/A | N/A | |||||
10086471
|
Bel Art™
F42071-0000 |
Transparent |
384.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le modèle de couleur ambrée réduit la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et convient donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
- Un hygromètre numérique facile à consulter se trouve sur le devant de la porte ; la porte battante latérale s’ouvre vers la gauche
- Possibilité d’empiler jusqu’à 3 unités pour économiser de l’espace
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F420450250, F420450200, F420480100
Spécification
Non autoclavable | |
Copolyester | |
Joint et charnière à gauche | |
1,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
0,75 ft3 | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
4,5 in | |
16,3 in |
Vertical | |
Desiccator | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable 420450250 | |
1 | |
Perforé fixe | |
41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in) | |
41,4 cm | |
8,9 in | |
8,4 in | |
21,3 cm | |
41,4 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèle 1.0 horizontal