Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèle 1.0 horizontal
En copolyester Durastar™. Les armoires à dessiccation standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloquent 99 % de la lumière UV et résistent à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques.
Marque: Bel-Art™ F42071-0006
Description
- Le modèle de couleur ambrée réduit la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et convient donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
- Un hygromètre numérique facile à consulter se trouve sur le devant de la porte ; la porte battante latérale s’ouvre vers la gauche
- Possibilité d’empiler jusqu’à 3 unités pour économiser de l’espace
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F420450250, F420450200, F420480100
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, nº de fabrication 420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, nº Réf. 420741001. À utiliser avec les cartouches de dessiccant, nº de fabrication 420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Non autoclavable | |
Vertical | |
Joint et charnière à gauche | |
Poignées de transport, un loquet et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
1 | |
Perforé fixe | |
41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in) | |
41,4 cm | |
8,9 in | |
22,5 cm | |
4,5 in | |
16,3 in |
Transparent avec bouchons bleus | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable 420450250 | |
1,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
0,75 ft3 | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
8,4 in | |
21,3 cm | |
41,4 cm |