Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes pour désintégrateur Sonifier™
À utiliser avec les désintégrateurs de cellules Sonifier S-250 et S-450
841.00€ - 1060.00€
Spécification
Matériau | Titane |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéale pour transmettre l’énergie ultrasonique dans une solution |
À utiliser avec (équipement) | Désintégrateur de cellules Sonifier™ S-250 et S-450 |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la pointe | Diamètre (métrique) de la pointe | Intensité | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la pointe | Diamètre (métrique) de la pointe | Intensité | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10654375
|
Branson Ultrasonics™
101-147-037 |
1/2 in. | 13 mm | Élevé | 10 × 250 ml |
841.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10254494
|
Branson Ultrasonics™
101-147-035 |
0,75 po | 19 mm | Moyenne | 25 à 500 ml |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À utiliser avec les désintégrateurs de cellules Sonifier S-250 et S-450
Transmet l’énergie ultrasonique dans une solution.
Structure en titane
Pavillon à gain élevé
Sonde à pas avec corps fileté (22-020-860)
- L’extrémité de la sonde taraudée permet une adhérence des micropointes
- Inclut une pointe plate amovible
- Peut être utilisé avec des accessoires vissés, tels qu’une cellule à débit continu
Fournit une amplitude supérieure à 0,75 et 1 po de diamètre (1,9 et 2,5 cm) par rapport aux sondes à pas similaires
Spécification
Titane | |
Idéale pour transmettre l’énergie ultrasonique dans une solution | |
Désintégrateur de cellules Sonifier™ S-250 et S-450 |