Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes pour désintégrateur Sonifier™
À utiliser avec les désintégrateurs de cellules Sonifier S-250 et S-450
Marque:  Branson Ultrasonics™ 101-147-035
Code produit. 10254494
  • 1060.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les désintégrateurs de cellules Sonifier S-250 et S-450
Transmet l’énergie ultrasonique dans une solution.
Structure en titane
Pavillon à gain élevé
Sonde à pas avec corps fileté (22-020-860)
  • L’extrémité de la sonde taraudée permet une adhérence des micropointes
  • Inclut une pointe plate amovible
  • Peut être utilisé avec des accessoires vissés, tels qu’une cellule à débit continu
Pavillon à gain élevé (22-309-787)
  • Fournit une amplitude supérieure à 1,9 et 2,5 cm de diamètre (0,75 et 1 po) par rapport aux sondes à pas similaires
  • Ne peut pas être utilisé avec des accessoires vissés
  • Spécification
    Spécification
    19 à 130 μm
    25 à 500 ml
    19 mm
    Idéale pour transmettre l’énergie ultrasonique dans une solution
    Moyenne
    Pavillon à gain élevé pour désintégrateur
    0,75 po
    Titane
    Désintégrateur de cellules Sonifier™ S-250 et S-450