Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Solus™ série 1000
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ sont dotées d’un verre en polycarbonate clair et solide dans une monture à touches noires et vertes fine et élégante. Nos lunettes de sécurité sont dotées d’un revêtement anti-buée / anti-rayures 3M™ Scotchgard™ et de branches et d’un pont de nez souples.
21.45€ - 630.00€
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-buée
À utiliser avec (application) Construction, fabrication de denrées alimentaires et boissons, fabrication générale, fabrication de métaux, entretien militaire, réparation et exploitation (MRO), pétrole et gaz, métaux primaires, transport
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Frame Type Demi-cadre
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Type de produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
15767717
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100080258
Lunettes de sécurité Bleu , Noir Clear
21.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15566565
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100080184
Kit de lunettes de sécurité Bleu , Noir Transparents
605.00€
20 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15546565
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100080185
Lunettes de sécurité Bleu , Noir Gris
431.00€
20 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15556565
Afficher les documents
3M™
7100080187
Lunettes de sécurité Bleu , Noir Ambré
428.00€
20 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15707717
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100078882
Lunettes de sécurité Vert, noir Clear
21.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15506575
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100078881
Kit de lunettes de sécurité Vert, noir Transparents
630.00€
20 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15586565
Afficher les documents
3M™
7100078883
Lunettes de sécurité Vert, noir Gris
433.00€
20 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15596565
Afficher les documents
3M™
7100080186
Lunettes de sécurité Vert, noir Ambré
412.00€
20 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
Description
  • Monture fine élégante et moderne avec des composants de branches souples à touches de couleur
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
  • Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
  • Légère avec rembourrage souple sur le pont de nez
  • Rembourrage intérieur sur les branches pour un confort et une stabilité accrus lors de l’utilisation
  • Conforme aux exigences de marquage K&N de la norme EN 166
  • Marquage de monture : 3M EN166 FT CE
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Spécification
Spécification
Anti-buée
Polycarbonate
Demi-cadre
Construction, fabrication de denrées alimentaires et boissons, fabrication générale, fabrication de métaux, entretien militaire, réparation et exploitation (MRO), pétrole et gaz, métaux primaires, transport
Polycarbonate
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité Solus™ série 1000