Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Solus™ série 1000
Click to view available options
Type de produit:
Kit de lunettes de sécurité
Lunettes de sécurité
Couleur de la monture:
Bleu, noir
Bleu , Noir
Vert, noir
Vert , noir
Teinte de la lentille:
Ambré
Clear
Gris
Transparents
Description
- Monture fine élégante et moderne avec des composants de branches souples à touches de couleur
- Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Légère avec rembourrage souple sur le pont de nez
- Rembourrage intérieur sur les branches pour un confort et une stabilité accrus lors de l’utilisation
- Conforme aux exigences de marquage K&N de la norme EN 166
- Marquage de monture : 3M EN166 FT CE
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Teinte de la lentille | Ambré |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, fabrication de denrées alimentaires et boissons, fabrication générale, fabrication de métaux, entretien militaire, réparation et exploitation (MRO), pétrole et gaz, métaux primaires, transport |
Couleur de la monture | Vert, noir |
Modèle | S1203SGAF |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Frame Type | Demi-cadre |