Learn More
Trifluoroacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 493.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2923-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2F3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.01 |
Numéro MDL | MFCD00013217 |
Clé InChI | UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt |
CID PubChem | 517019 |
SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14613.14 |
25 g |
37.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14613.22 |
100 g |
112.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14613.36 |
500 g |
493.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trifluoroacétate de sodium est utilisé dans les réactions catalysées par l’acide. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API). De plus, il agit comme précurseur de la trifluorométhylation des aldéhydes à l’aide d’un halogénure de cuivre(I) comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Hygroscopique. Sensible à l’humidité.
Identifiants chimiques
2923-18-4 | |
136.01 | |
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M | |
517019 |
C2F3NaO2 | |
MFCD00013217 | |
sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt | |
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
Spécification
Sodium Trifluoroacetate | |
∽207°C (decomposition) | |
C2F3NaO2 | |
3597949 | |
sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt | |
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 2,2,2-trifluoroacétate | |
517019 | |
98% |
2923-18-4 | |
98% | |
MFCD00013217 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F | |
136.01 | |
136 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-879-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AK0250000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only